Merck
Z615641
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 5 Erlenmeyer flasks 1000 cc
Größe auswählen
1 EA
€ 341,00
€ 341,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 341,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.77
€ 341,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Julabo 8970366
Julabo
Allgemeine Beschreibung
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 5 Erlenmeyer flasks with 1000 ml capacity fit on a standard tray.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)