Merck
Z611174
Hirschmann® Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.8 mm × 1 mm
Größe auswählen
1000 EA
€ 134,00
€ 134,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 134,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112203
NACRES:
NB.79
€ 134,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9211010
L × ID × AD
100 mm × 0.8 mm × 1 mm
Röhrchendurchm.
0.8 mm
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. Is Z611174-1000EA a capillary tube with one end open and one end closed?
    1 answer
    1. Yes. This capillary tubes are available with one end closed.