Merck
Z610313
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 30 mL , 0.03 mL accuracy
Größe auswählen
6 EA
€ 83,50
€ 83,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 83,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 83,50
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 1340173
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
520 mm
Kapazität
30 mL , 0.03 mL accuracy
Farbe
amber graduations
Allgemeine Beschreibung
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Dadurch wird die Verwendung in Laboratorien unter DIN ISO 9000 erleichtert.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)