Merck
Z610232
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
Größe auswählen
12 EA
€ 85,80
€ 85,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 85,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 85,80
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 1340140
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
330 mm
Kapazität
2 mL , 0.01 mL accuracy
Farbe
amber graduations
Allgemeine Beschreibung
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Dadurch wird die Verwendung in Laboratorien unter DIN ISO 9000 erleichtert.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)