Merck
Z610194
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
Größe auswählen
6 EA
€ 98,00
€ 98,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 98,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 98,00
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Verpackung
pack of 6
Hersteller/Markenname
Hirschmann
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
450 mm
Kapazität
25 mL , 0.1 mL accuracy
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Dadurch wird die Verwendung in Laboratorien unter DIN ISO 9000 erleichtert. Aus AR Glas mit blauer Graduierung. Auf Auslauf geeicht (EX TD) nach DIN 12 697. Ab 5mL mit Baumwollstopfen.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)