Merck
Z607053
Bohlender PTFE beaker
capacity 1,000 mL, white
Größe auswählen
1 EA
€ 109,00
€ 109,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 109,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 109,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
1,000 mL
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgiesser und verstärktem Rand, dickwandig, glatte Innenfläche
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)