Merck
Z568481
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
4 positions
Größe auswählen
1 EA
€ 569,00
€ 569,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 569,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 569,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Allgemeine Beschreibung
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)