Merck
Z566314
PTFE-Rührwelle
shaft diam. 10 mm, L 1,000 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 84,00
€ 84,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 84,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 84,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Cowie 005.05100.10.1
Länge
1,000 mm
Wellendurchm.
10 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-ummantelter Schaft mit Stahlkern. Empfohlen zur Verwendung mit den Hülsen von Seite E428ff. Auch für Anwendungen, die ohne Rührhülsen auskommen. Max. Arbeitstemperatur 280°C, unzerbrechlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)