Merck
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
Synonym(e):
Vacuum Pump Accessories
Größe auswählen
1 EA
€ 848,00
€ 848,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 848,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NB.43
€ 848,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 47160
Allgemeine Beschreibung
This valve comes with a Woulff bottle and an attachment for Rotavapors. Not to be used with V700/710 pump in stand alone systems.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)