Merck
Z308587
Quickfit® Flaschen nach Drechsel
capacity 250 mL
Synonym(e):
MF29/3/250
Größe auswählen
1 EA
€ 50,50
€ 50,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 50,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 50,50
Check Cart for Availability
Verbindung
joint 24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 29/3/250
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
190 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Wählen Sie Flasche und zugehörigen Aufsatz.
Beachten Sie, daß unterschiedliche Flaschengrössen verschiedene Höhen haben.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)