Merck
Z551562
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 115 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
2-stage
stability <1%
Leistungsmerkmale
> 2.1 cfm vacuum
Hersteller/Markenname
Chemat
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
B × H × T
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Allgemeine Beschreibung
These compatible, easy-to-use devices provide a convenient step-by-step method for processing metalorganic polymer solutions. A two-stage spin process allows dispensing at low speeds and homogenizing the coating at high speeds.
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)