Fortfahren mit
STREPMAG-RO
Roche
Streptavidin-Magnetpartikel
suspension
Synonym(e):
Magnetpartikel, Streptavidin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 913,00
€ 803,44
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Form:
suspension
€ 243,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
suspension
packaging
pkg of 10 mL (11641786001), pkg of 2 mL (11641778001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Die Streptavidin-Magnetpartikel sind polydisperse paramagnetische Partikel, die für die schnelle Trennung einer Vielfalt von biotinmarkierten Molekülen entwickelt wurden. Die Partikel werden in einer Suspension geliefert, die 10 mg Partikel pro mL in 50 mM HEPES, 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA), 0,01 % Methylisothiazolon, pH 7,4, enthält.
Bindungskapazitäten pro mg Streptavidin-Magnetpartikel:
>= 1800 pmol freies Biotin
>150 pmol biotinmarkiertes Oligonukleotid
>10 pmol biotinmarkiertes dsDNA-Fragment
Application
Die Streptavidin-Magnetpartikel sind polydisperse paramagnetische Partikel, die für die schnelle Trennung einer Vielfalt von Biotin-markierten Molekülen entwickelt wurden.[1][2][3] Die Partikel werden in einer Suspension geliefert, die 10 mg Partikel pro mL enthält. Die magnetische Trennung von Biotin-markierten Molekülen wurde in einem breiten Spektrum von Anwendungen erfolgreich eingesetzt.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GE30152105010150GE30152104011150GE30152104010350
form
suspension
form
suspension (1% Solids)
form
suspension (1% Solids)
form
suspension (1% Solids)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 10 mL (11641786001), pkg of 2 mL (11641778001)
packaging
pkg of 5 mL
packaging
package of 1 mL
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Cytiva 30152105010150
manufacturer/tradename
Cytiva 30152104011150
manufacturer/tradename
Cytiva 30152104010350
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)