Merck
Z550655
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 500 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 164,00
€ 164,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 164,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 164,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint 29/32
Beschreibung
conical
Kapazität
500 mL
Absperrhahnbohrung
4 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)