Merck
Z549681
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
€ 179,00
€ 179,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 179,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 179,00
Check Cart for Availability
Verbindung
male joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Hochvakuum-Anwendungen. Vahuumventile aus PTFE von J. Young. Schlauchanschluß passend für Schläuche bis 6.5mm ID.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)