Merck
Z549622
Sigma-Aldrich
Absperrhahn-Adapter
PTFE side-port stopcock, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 107,00
€ 107,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 107,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 107,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE side-port stopcock
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hahnküken aus Glas oder PTFE, mit 2mm Bohrung, für Schläuche bis 6,5mm Innendurchmesser. Für Arbeiten unter Normaldruck oder Vakuum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)