Merck
Z549525
Sigma-Aldrich
Absperrhahn-Adapter
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
€ 98,10
€ 98,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 98,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 98,10
Check Cart for Availability
Materialien
straight PTFE stopcock
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hahnküken aus Glas oder PTFE, mit 2mm Bohrung, für Schläuche bis 6,5mm Innendurchmesser. Für Arbeiten unter Normaldruck oder Vakuum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)