Merck
Z515752
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl Reaktions- und Aufbewahrungskolben
female joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
Synonym(e):
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
Größe auswählen
1 EA
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 130,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 130,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Verbindung
female joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)