Merck
Z547417
Sigma-Aldrich
Aldrich® ummantelter Büchner-Trichter
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 25-50 μm
Größe auswählen
1 EA
€ 1.320,00
€ 1.320,00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.320,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 1.320,00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Scheibendurchm.
120 mm
Trichterkapazität
1,500 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)