Merck
Z547166
Sigma-Aldrich
Aldrich® ummantelter Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 686,00
€ 686,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 686,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 686,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
350 mL
Scheibendurchm.
80 mm
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
145-175 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)