Merck
Z547131
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 70-100 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 1.130,00
€ 1.130,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.130,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 1.130,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
150 mm
Trichterkapazität
6,000 mL
Schaftdurchm.
32 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)