Merck
Z544167
Molymod® Atoms and Bonds
Carbon, no. of holes, 4, diam. 23 mm, angle, 109.5
Größe auswählen
1 PKG
€ 11,10
€ 11,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 11,10
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
€ 11,10
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
angle 109.5
no. of holes 4
Hersteller/Markenname
Molymod
Durchmesser
23 mm
Farbe
black
Verpackung
1PAK = 10EA
10PAK = 10 x 1PAK or 100EA
Rechtliche Hinweise
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)