Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
60104506
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
base-pairs 2
manufacturer/tradename
Molymod
General description
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink™ components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
Legal Information
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molymod® Individual organic model set
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?