Merck
Z542644
Ace O-rings, Viton®
I.D. 9.2 mm, wall size 2.6 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 26,70
€ 26,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 26,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 26,70
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785516
ID
9.2 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)