Merck
Z531189
Sigma-Aldrich
Aldrich® Spiralkühler
unjacketed, L 500 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 338,00
€ 338,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 338,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 338,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Länge
500 mm
Allgemeine Beschreibung
Lieferbar als normaler und als Intensivkühler mit zusätzlichem Kühlmantel. Anschlüsse oben und unten in NS.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)