Merck
Z530565
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 60 mL, joint: ST/NS 14/20, amber bottle
Synonym(e):
bottle reagent, reagent bottles
Größe auswählen
1 EA
€ 39,20
€ 39,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 39,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 39,20
Check Cart for Availability
Materialien
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
60 mL
Allgemeine Beschreibung
Reagenzienflaschen, mit Schliff und sechseckigem Schliffstopfen aus Glas. Für lichtempfindliche Reagenzien Braunglasflaschen verwenden
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)