Merck
Z529567
Sigma-Aldrich
Silver Shield® gloves
size M
Synonym(e):
Antimicrobial Gloves, Protective Gloves, Silver-Infused Gloves
Größe auswählen
10 PAIRS
€ 146,00
€ 146,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 PAIRS
€ 146,00
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
€ 146,00
Check Cart for Availability
Materialien
PE and EVOH
Größe
M
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
disposable
latex free
powder-free
Verpackung
pkg of 10 pair
Hersteller/Markenname
North SSG-9
L × Dicke
16 in. (40.6 cm) × 2.7 mil
Farbe
silver
Allgemeine Beschreibung
Aus speziellem Norfoil-Laminat, bieten diese Handschuhe guten Schutz gegen gefährliche Arbeitsstoffe.
• Materialdicke 0.1 mm, schützt sehr gut gegen Gefahrstoffe und Mischungen mit Aceton, Benzol, Epoxy, Methanol, MEK, Natronlauge, Schwefelsäure (93%), Toluol, und Trichloroethylen
• Leichtes Material
• Passend für linke und rechte Hand, hypoallergenLänge 39cm, 1 Pck. = 10 Paar
Rechtliche Hinweise
Silver Shield is a registered trademark of Siebe North, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)