Z527149
Real Crystal® IR-Probenträger
KBr, aperture diam. 19 mm
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
KBr
Verpackung
pkg of 25 ea
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Öffnungsdurchmesser
19 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Fenster aus NaCI, KBr oder KCI
- Drei Fenstergrößen lieferbar: 9.5, 15 und 19 mm
- Transmission >80% für 15 und 19mm, >70% für 9.5 mm Fenster
- Optionale Kristallabdeckungen für Fenster 19 mm
- Kartengröße 5 x 10 cm, passend in normale Universalhalterungen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)