Merck
Z517348
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
€ 500,00
€ 500,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 500,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
€ 500,00
Check Cart for Availability
Materialien
fritted
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
1 L
Durchm. × H
95 mm × 340 mm
Scheibendurchm.
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Frittendurchm.
90 mm
Allgemeine Beschreibung
Zum schnellen Abfiltrieren von großen Volumina. Fritte in Porosität G3, Deckel mit 75mm O-Ring Dichtung und NS Schliff unten. Die Edelstahl- Halteklammern bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)