Merck
Z517135
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Standard taper, top joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 299,00
€ 299,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 299,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
€ 299,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Allgemeine Beschreibung
Alle Aufsätze haben einen 4mm PTFE Hahn. Zum Befestigen bitte die nachstehenden Metallklammern verwenden.
Aufsatz mit Torion™ Durchführung – Verwende FIN.für hartwändige Schläuche (e.g. PP oder PTFE) für Air-Sensitive Techniken
Standard Aufsatzr – Der NS 24/40 und NS 29/32 Deckel kann für beliebige Transferadapter oder Filtertrichter verwendet werden
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)