Z516333
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
AD
28 mm
Gesamt H
230 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Vakuumanschluss. Spezielles Design gegen Spritzen. 400 PTFE-Hahn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)