Merck
Z516244
Sigma-Aldrich
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
€ 1.110,00
€ 1.110,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.110,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 1.110,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
50ml Zylinder, mit 24/40 Schliffen und 4mm-Glashähnen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)