Merck
Z510351
Sigma-Aldrich
Vigreux-Destillierkolonne
bottom joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 176,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 176,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161600
NACRES:
NB.43
€ 176,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS bottom14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)