Merck
Z507857
Round-bottom flask with side port
capacity 5 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 62,50
€ 62,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 62,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 62,50
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9592-35
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Seitlicher Hals zur Zugabe oder Entnahme von Reaktionskomponenten. Schliff NS 14/10 mit Verschraubung. Mit Lochdeckel mitPTFE-beschichtetem Silikongummi-Septum und FETFE® O-Ring.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)