Merck
Z503495
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 36 cm × 28 cm × 9 cm
Größe auswählen
1 EA
€ 98,70
€ 98,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 98,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.35
€ 98,70
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H16766-0000
Korb L × B × H
36 cm × 28 cm × 9 cm
Allgemeine Beschreibung
Körbe aus pulverbeschichtetem Stahldraht. Als Transportkörbe oder als Waschkörbe für Glasgeräte.
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)