Fortfahren mit
HS20341B
Aluminum Test Tube Basket
basket L × width × H 256 mm × 152 mm × 152 mm, silver
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20341B
Feature:
holds Test tubes, lab consumables
Material:
aluminum , silver
Packaging:
pack of 1 ea
€ 35,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum , silver
feature
holds Test tubes, lab consumables
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20341B
basket L × width × H
256 mm × 152 mm × 152 mm
General description
The strong Test Tube Basket is ideal for washing and storing test tubes in mechanical washers or autoclaves.
Features and Benefits
  • Baskets for use in washers, autoclaves or for storage of lab consumables
  • Autoclavable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BAF187990000Z273244HS120207
feature
holds Test tubes, lab consumables
feature
-
feature
-
feature
Holds 24 x 15-50 mL tubes, Holds 24 x 30 mm tubes
material
aluminum , silver
material
-
material
-
material
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20341B
manufacturer/tradename
Bel-Art F18799-0000
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 1500 (6 x 100 Tablets), Alconox, Inc. 1500-1 (100 Tablets)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120207
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 6 x 100 tablets in 6PAK, pkg of 100 tablets in 1PAK
packaging
pk of 8 ea
basket L × width × H
256 mm × 152 mm × 152 mm
basket L × width × H
-
basket L × width × H
-
basket L × width × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)