Merck
Z500070
Sigma-Aldrich
Scienceware® Schaber
white low-density polyethylene, handle L 36 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 196,00
€ 196,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 196,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
€ 196,00
Check Cart for Availability
Materialien
white low-density polyethylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F36831-0001
Griff L
36 in.
Allgemeine Beschreibung
Blatt 12 x 15cm, flach ausgezogene Enden, mit weißen Handgriffen.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)