Fortfahren mit
Z500046
Scienceware® Schaber
red high-density polyethylene, handle L 36 in.
Synonym(e):
368310000, F36831-0000, cell cell harvesting blade, cell collection device, plastic cell harvesting tool, plastic cell scrapper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
red high-density polyethylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F36831-0000
handle L
36 in.
General description
Blatt 12 x 15cm, flach ausgezogene Enden, mit weißen Handgriffen.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z500070Z500054Z500062
description
red high-density polyethylene, handle L 36 in.
description
white low-density polyethylene, handle L 36 in.
description
red high-density polyethylene, handle L 72 in.
description
white low-density polyethylene, handle L 10 in.
material
red high-density polyethylene
material
white low-density polyethylene
material
red high-density polyethylene
material
white low-density polyethylene
manufacturer/tradename
Bel-Art F36831-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F36831-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F36832-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F36830-0001
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
handle L
36 in.
handle L
36 in.
handle L
72 in.
handle L
10 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® Schaber
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)