Merck
Z422916
Sigma-Aldrich
Aldrich® Druckfilter/Trocknungstrichter mit entfernbarer gefritteter Scheibe
funnel capacity 500 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.24
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Aldrich
Trichterkapazität
500 mL
Porengröße
coarse
Kapazität
500 mL capacity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filtration mit Druck von oben und/oder Vakuum von unten. Unterteil komplett aus PTFE, mit Belüftung. Öffnung oben 85 mm Durchmesser. Komplette Einheit mit Oberteil, Unterteil, grober Fritte G1, 90 mm Grundeinheit und 2 L-Flasche.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1