Z422886
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 140 mL
Empfohlene Produkte
Kapazität
140 mL
Scheibendurchm.
65 mm
Fitting
GL 45 thread
Allgemeine Beschreibung
Besonders zum Trocknen unter Inertgas bzw. für die Druckfiltration. Große Öffnung oben mit Schraubverschluss Mit mittelgrober Fritte G2 und starken Wänden. Lieferung komplett mit Fritte und Schraubdeckel.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC