Merck
Z422851
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 128,00
€ 128,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 128,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.24
€ 128,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
15 mL
Scheibendurchm.
20 mm
Filterdurchm.
20 mm
Fitting
GL 32 thread
Allgemeine Beschreibung
Besonders zum Trocknen unter Inertgas bzw. für die Druckfiltration. Große Öffnung oben mit Schraubverschluss Mit mittelgrober Fritte G2 und starken Wänden. Lieferung komplett mit Fritte und Schraubdeckel.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)