Merck
Z414220
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Adapter, Innengewinde
Plain, joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
€ 46,80
€ 46,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 46,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 46,80
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)