Merck
Z331376
Lenz® pear shaped flask
capacity 50 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , pear-shaped flask, single-neck
Joint:
joint ST/NS14/23
Packaging:
case of 1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3 , pear-shaped flask, single-neck
joint
joint ST/NS14/23
agency
according to DIN 12 383
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
Lenz 3.0314.28
capacity
50 mL
Legal Information
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® pear shaped flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)