Merck
Z412163
Hermetically sealed oil mist eliminator
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Größe auswählen
1 EA
€ 1.210,00
€ 1.210,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.210,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NB.79
€ 1.210,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
For Welch Models 1400N, 1402N, and 1376N
Hersteller/Markenname
Welch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)