Z412015
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 800 MHz, L 8 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
€ 272,00
Größe auswählen
About This Item
€ 272,00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 541-PP-8
Parameter
800 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
3.8 μm
Konzentrizität
3.8 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind, sofern nicht anders angegeben, dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9" (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Wilmad NMR-Präzisionsröhrchen eignen sich für die Hochfeld-NMR-Spektroskopie. Verschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)