Z562777
Wilmad® NMR-Economy-Röhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 700 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1242-7
Parameter
700 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
3.8 μm
Konzentrizität
2.5 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm , N51A glass