Merck
Z408735
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 70-100 μm (B)
Größe auswählen
1 EA
€ 45,50
€ 45,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 45,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 45,50
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 720204
AD × L
10 mm × 150 mm
Porengröße
70-100 μm porosity (B)
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)