Merck
Z406694
Rührblatt aus Borosilikatglas
W × L 24 mm × 160 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 48,10
€ 48,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 48,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 48,10
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Beschreibung
for shafts with button
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 22,000 ‑ 72,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8083-24
B × L
24 mm × 160 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)