Merck
Z406635
Sigma-Aldrich
Rührblatt aus Borosilikatglas
W × L 19 mm × 48 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 13,80
€ 13,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 13,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 13,80
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Beschreibung
for shafts with button
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 100 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8083-04
B × L
19 mm × 48 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)