Merck
Z406678
Rührblatt aus Borosilikatglas
W × L 23 mm × 113 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 45,40
€ 45,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 45,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 45,40
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Beschreibung
for shafts with button
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8083-16
B × L
23 mm × 113 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)