Z406546
Stankovic Transferaufsatz
joint: ST/NS 24/29, thread size 20-400
Größe auswählen
€ 66,20
Größe auswählen
About This Item
€ 66,20
Empfohlene Produkte
Gewindegröße
20-400
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Allgemeine Beschreibung
- Übertragung von Proben ohne Luft-oder Feuchtigkeitskontakt
- Reduziert Probenverluste durch Luftströmung und statische Aufladung, die bei offenem Transfer schnell zum Verlust leichter Partikel führen kann.
- Ausgezeichnet für den Transfer von leichten, lyophilisierten Proben, speziell Peptide
- Für alle leicht beweglichen Feststoffe. Die Verwendung von Filterpapieren oder anderen Hilfsmitteln entfällt.
Probenfläschchen in Flaschengewinde des Adapter einschrauben, anderes Ende des Adapters in Schliff des Kolbens einführen, umdrehen und Fläschchen leicht auf eine weiche Oberfläche klopfen.
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)